2-Furoyltrifluoroacetone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
PC7380-5G PC7380-25G
APOSPC7380-5GEA 164 DKK
APOSPC7380-5G APOSPC7380-25G
2-Furoyltrifluoroacetone 99%
2-Furoyltrifluoroacetone
Formel: C₈H₅F₃O₃
Kogepunkt: 203 °C
Smeltepunkt: 20…21 °C
Massefylde: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020935
CAS-nummer: 326-90-9
EINECS: 206-315-1