3-Brom-4-Fluorbenzylalkohol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7379-100G PC7379-25G PC7379-5G
APOSPC7379-100GEA 1110 DKK
APOSPC7379-100G APOSPC7379-25G APOSPC7379-5G
3-Brom-4-Fluorbenzylalkohol 99%
3-Brom-4-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Kogepunkt: 80 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143093
CAS-nummer: 77771-03-0