2,2,2-Trifluorethyl trifluoracetat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7378-100G PC7378-500G
APOSPC7378-100GEA 3130 DKK
APOSPC7378-100G APOSPC7378-500G
2,2,2-Trifluorethyl trifluoracetat 99%
2,2,2-Trifluorethyl trifluoracetat
Formel: C₄H₂F₆O₂
Kogepunkt: 55 °C
Massefylde: 1,464 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000418
CAS-nummer: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
UN nummer: 2924
ADR: 3+8,II