2,2,2-Trifluorethyl toluen-4-sulfonat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulphonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC7376-100G PC7376-500G PC7376-1KG
APOSPC7376-100GEA 284 DKK
APOSPC7376-100G APOSPC7376-500G APOSPC7376-1KG
2,2,2-Trifluorethyl toluen-4-sulfonat 98%
2,2,2-Trifluorethyl toluen-4-sulfonat
Useful reagent for introduction of trifluoroethyl group.
Formel: C₉H₉F₃O₃S
Molekylvægt: 254.23 g/mol
Kogepunkt: 87…92 °C/0.1mmHg
Smeltepunkt: 36…38 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000443
CAS-nummer: 433-06-7
EINECS: 207-085-5