2,2,2-Trifluorethyl methacrylat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7374-100G PC7374-25G PC7374-500G
APOSPC7374-100GEA 317 DKK
APOSPC7374-100G APOSPC7374-25G APOSPC7374-500G
2,2,2-Trifluorethyl methacrylat 99%
2,2,2-Trifluorethyl methacrylat
Formel: C₆H₇F₃O₂
Kogepunkt: 29…30 °C/40mmHg
Massefylde: 1,181 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 16 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00013576
CAS-nummer: 352-87-4
EINECS: 206-525-3
UN nummer: 3272
ADR: 3,II