2-Brom-5-Fluorbenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7373-25G PC7373-5G
APOSPC7373-25GEA 284 DKK
APOSPC7373-25G APOSPC7373-5G
2-Brom-5-Fluorbenzylalkohol
2-Brom-5-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Smeltepunkt: 91…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142876
CAS-nummer: 202865-66-5