2-Brom-4-Fluorbenzylalkohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-fluorobenzyl Alcohol, (2-Bromo-4-fluorophenyl)methanol
PC7372-25G PC7372-5G
APOSPC7372-25GEA 523 DKK
APOSPC7372-25G APOSPC7372-5G
2-Brom-4-Fluorbenzylalkohol 98%
2-Brom-4-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆BrFO
Molekylvægt: 205.03
Smeltepunkt: 68…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672925
CAS-nummer: 229027-89-8