2-Brom-4-Fluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7371-100G PC7371-25G PC7371-500G
APOSPC7371-100GEA 710 DKK
APOSPC7371-100G APOSPC7371-25G APOSPC7371-500G
2-Brom-4-Fluorbenzonitril 98%
2-Brom-4-Fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrFN
Smeltepunkt: 77…78 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672924
CAS-nummer: 36282-26-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III