2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% i vandigopløsning
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7366-1G PC7366-250MG PC7366-5G
APOSPC7366-1GEA 198 DKK
APOSPC7366-1G APOSPC7366-250MG APOSPC7366-5G
2,2,2-trifluoroethylhydrazine 70% i vandigopløsning
2,2,2-trifluoroethylhydrazine
Formel: C₂H₅F₃N₂
Massefylde: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 42 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007622
CAS-nummer: 5042-30-8
EINECS: 225-734-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III