4'-Brom-3'-fluoracetanilid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7364-25G PC7364-5G PC7364-1G
APOSPC7364-25GEA 1790 DKK
APOSPC7364-25G APOSPC7364-5G APOSPC7364-1G
4'-Brom-3'-fluoracetanilid
4'-Brom-3'-fluoracetanilid
Formel: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
Smeltepunkt: 149…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00672937
CAS-nummer: 351-30-4