4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7356-10G PC7356-1G PC7356-5G
APOSPC7356-10GEA 3440 DKK
APOSPC7356-10G APOSPC7356-1G APOSPC7356-5G
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Diethylamino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₈H₁₂F₃NO
Kogepunkt: 97…98 °C/ 2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115108
CAS-nummer: 21045-62-5