2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Fluoro-2,4-dimethoxyaniline
PC7349-1G PC7349-250MG PC7349-5G
APOSPC7349-1GEA 763 DKK
APOSPC7349-1G APOSPC7349-250MG APOSPC7349-5G
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
2,4-Dimethoxy-5-fluoroaniline
Formel: C₈H₁₀FNO₂
Smeltepunkt: 47…49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547861
CAS-nummer: 195136-65-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III