4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7343-1G PC7343-5G PC7343-10G
APOSPC7343-1GEA 197 DKK
APOSPC7343-1G APOSPC7343-5G APOSPC7343-10G
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01570536
CAS-nummer: 401567-85-9