4-Chloro-8-fluoroquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7341-1G PC7341-5G
APOSPC7341-1GEA 305 DKK
APOSPC7341-1G APOSPC7341-5G
4-Chloro-8-fluoroquinoline
4-Chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₅ClFN
Smeltepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00278785
CAS-nummer: 63010-72-0