4-Fluor-2-nitrobenzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 220 DKK
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluor-2-nitrobenzonitril
4-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Molekylvægt: 166.11 g/mol
Smeltepunkt: 69…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00277447
CAS-nummer: 80517-21-1