1-Amino-2,2,2-trifluorethan, HCl 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2,2-Trifluoroethanamine hydrochloride, 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
PC7330-100G PC7330-25G PC7330-5G
APOSPC7330-100GEA 327 DKK
APOSPC7330-100G APOSPC7330-25G APOSPC7330-5G
1-Amino-2,2,2-trifluorethan, HCl 98%
1-Amino-2,2,2-trifluorethan, HCl
Formel: C₂H₅ClF₃N
Smeltepunkt: 220…222 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012875
CAS-nummer: 373-88-6