6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7326-250MG PC7326-1G
APOSPC7326-250MGEA 164 DKK
APOSPC7326-250MG APOSPC7326-1G
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153073
CAS-nummer: 1701-28-6