2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7321-1G PC7321-25G PC7321-5G
APOSPC7321-1GEA 393 DKK
APOSPC7321-1G APOSPC7321-25G APOSPC7321-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
2,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
Kogepunkt: 194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094423
CAS-nummer: 51012-27-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III