2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 437 DKK
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₄F₆O
Kogepunkt: 137 °C
Massefylde: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 69 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00674087
CAS-nummer: 395-64-2