4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4-Difluorocyclohexanamine hydrochloride
PC7317-5G PC7317-1G PC7317-250MG PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA 1010 DKK
APOSPC7317-5G APOSPC7317-1G APOSPC7317-250MG APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClF₂N
Smeltepunkt: 106…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06246881
CAS-nummer: 675112-70-6