2,2,2-Trifluorthanesulphonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7304-1G PC7304-10G PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA 567 DKK
APOSPC7304-1G APOSPC7304-10G APOSPC7304-5G
2,2,2-Trifluorthanesulphonylchlorid 97%
2,2,2-Trifluorthanesulphonylchlorid
Formel: C₂H₂ClF₃O₂S
Kogepunkt: 140…141 °C
Massefylde: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 72 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007458
CAS-nummer: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II