4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7297-1G PC7297-5G
APOSPC7297-1GEA 305 DKK
APOSPC7297-1G APOSPC7297-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₄NO
Molekylvægt: 205.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660253
CAS-nummer: 886501-14-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III