1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 1530 DKK
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Formel: C₃H₃F₃O
Kogepunkt: 39,1…39.3 °C/748mmHg
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041506
CAS-nummer: 359-41-1
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,II