1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7294-25G PC7294-5G
APOSPC7294-25GEA 4050 DKK
APOSPC7294-25G APOSPC7294-5G
1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion 98%
1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Kogepunkt: 138…141 °C
Massefylde: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040841
CAS-nummer: 22767-90-4
EINECS: 245-211-0
UN nummer: 1224
ADR: 3,III