4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7293N-25G PC7293N-5G
APOSPC7293N-25GEA 5080 DKK
APOSPC7293N-25G APOSPC7293N-5G
4,4,4-Trifluorocrotononitrile 97%
Formel: CF₃CH=CHCN
Kogepunkt: 84…85 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190645
CAS-nummer: 406-86-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,II