1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7291F-5G PC7291F-25G
APOSPC7291F-5GEA 2780 DKK
APOSPC7291F-5G APOSPC7291F-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
1,1,1-Trifluoro-2-butene
Formel: C₄H₅F₃
Kogepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082625
CAS-nummer: 406-39-3
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,