1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7289T-100G PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA 3730 DKK
APOSPC7289T-100G APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formel: C₄H₅F₃O
Kogepunkt: 44…45 °C
Massefylde: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190641
CAS-nummer: 381-88-4
UN nummer: 1224
ADR: 3,II