4,4,4-Trifluor-1-butanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 2180 DKK
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluor-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formel: C₄H₇F₃O
Molekylvægt: 128.09 g/mol
Kogepunkt: 122…125 °C
Massefylde: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041483
CAS-nummer: 461-18-7
UN nummer: 1987
ADR: 3 III