1-Brom-4,4,4-trifluorbutan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7288-25G PC7288-5G PC7288-1G
APOSPC7288-25GEA 2730 DKK
APOSPC7288-25G APOSPC7288-5G APOSPC7288-1G
1-Brom-4,4,4-trifluorbutan 98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Formel: C₄H₆BrF₃
Kogepunkt: 103…105 °C
Massefylde: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066335
CAS-nummer: 406-81-5