3,4,5-Trifluorbenzylbromid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 719 DKK
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
3,4,5-Trifluorbenzylbromid 98%
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Kogepunkt: 44…46 °C/1mmHg
Massefylde: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083528
CAS-nummer: 220141-72-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II