2,4,6-Trifluorbenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7285T-10G PC7285T-1G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-10GEA 2080 DKK
APOSPC7285T-10G APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-250MG
2,4,6-Trifluorbenzylbromid 97%
2,4,6-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061210
CAS-nummer: 151411-98-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III