2,4,5-Trifluorbenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
PC7285S-100G PC7285S-25G PC7285S-500G PC7285S-1KG
APOSPC7285S-100GEA 1530 DKK
APOSPC7285S-100G APOSPC7285S-25G APOSPC7285S-500G APOSPC7285S-1KG
2,4,5-Trifluorbenzylbromid 97%
2,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molekylvægt: 225.01 g/mol
Kogepunkt: 182
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90.6 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061209
CAS-nummer: 157911-56-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 II