2,3,4-Trifluorbenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
PC7285N-1G PC7285N-5G PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA 164 DKK
APOSPC7285N-1G APOSPC7285N-5G APOSPC7285N-25G
2,3,4-Trifluorbenzylbromid 97%
2,3,4-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Molekylvægt: 225.01 g/mol
Kogepunkt: 182
Smeltepunkt: 21
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061233
CAS-nummer: 157911-55-2
UN nummer: 3265
ADR: 8 III