2,4,5-Trifluorbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 545 DKK
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,4,5-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Kogepunkt: 201…204 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061206
CAS-nummer: 144284-25-3