2,3,4-Trifluorbenzylalkohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 861 DKK
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083551
CAS-nummer: 144284-24-2