2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 164 DKK
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Kogepunkt: 167…168 °C
Massefylde: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070810
CAS-nummer: 79538-29-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II