2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride
PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 1400 DKK
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 99%
2,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Kogepunkt: 85 °C/17mmHg
Massefylde: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 86 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061204
CAS-nummer: 88419-56-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,II