2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 2130 DKK
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,3,6-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Kogepunkt: 180…182 °C
Massefylde: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061203
CAS-nummer: 189807-20-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II