2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,4-trifluorobenzoylchloride
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 3220 DKK
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Kogepunkt: 143…144 °C/130mmHg
Massefylde: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075078
CAS-nummer: 157373-08-5
UN nummer: 3265
ADR: 8,II