2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,3,4-trifluorobenzoylchloride
PC7285-100G
PC7285-25G
PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA
3220
DKK
APOSPC7285-100G
APOSPC7285-25G
APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,3,4-Trifluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₂ClF₃O Kogepunkt: 143…144 °C/130mmHg Massefylde: 1,522 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 92 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00075078 CAS-nummer: 157373-08-5 UN nummer: 3265 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...