α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7284T-25G PC7284T-5G PC7284T-10G
APOSPC7284T-25GEA 2820 DKK
APOSPC7284T-25G APOSPC7284T-5G APOSPC7284T-10G
α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluen 97%
α,α,α,3,4,5-Hexafluortoluen
Formel: C₇H₂F₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153280
CAS-nummer: 80172-04-9