2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 218 DKK
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Chlor-3,6-difluorbenzaldehyd
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₂O
Smeltepunkt: 46…50 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01631443
CAS-nummer: 261762-39-4