3,4,5-Trifluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 186 DKK
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorbenzonitril 97%
3,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Kogepunkt: 72…73 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 45…47 °C
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074948
CAS-nummer: 134227-45-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III