2,4,6-Trifluorbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 1160 DKK
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorbenzonitril 98%
2,4,6-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Kogepunkt: 179 °C
Smeltepunkt: 55…63 °C
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042399
CAS-nummer: 96606-37-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III