2,4,5-Trifluorbenzonitril 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7283M-100G PC7283M-25G PC7283M-5G PC7283M-500G
APOSPC7283M-100GEA 1370 DKK
APOSPC7283M-100G APOSPC7283M-25G APOSPC7283M-5G APOSPC7283M-500G
2,4,5-Trifluorbenzonitril 99%
2,4,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Kogepunkt: 168…170 °C
Massefylde: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013289
CAS-nummer: 98349-22-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III