3,4,5-Trifluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7283-25G PC7283-100G PC7283-500G
APOSPC7283-25GEA 218 DKK
APOSPC7283-25G APOSPC7283-100G APOSPC7283-500G
3,4,5-Trifluorbenzoesyre 98%
3,4,5-Trifluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molekylvægt: 176.09 g/mol
Kogepunkt: 237
Smeltepunkt: 97…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00074962
CAS-nummer: 121602-93-5