2,4,6-Trifluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 447 DKK
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorbenzoesyre 97%
2,4,6-Trifluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃F₃O₂
Molekylvægt: 176.09 g/mol
Kogepunkt: 237
Smeltepunkt: 143…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042398
CAS-nummer: 28314-80-9