2,3,6-Trifluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 2270 DKK
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
2,3,6-Trifluorbenzoesyre 98%
2,3,6-Trifluorbenzoesyre
Formel: C₇H₃F₃O₂
Smeltepunkt: 130…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002409
CAS-nummer: 2358-29-4