2,3,6-Trifluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC7281N-100G
PC7281N-25G
PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA
2270
DKK
APOSPC7281N-100G
APOSPC7281N-25G
APOSPC7281N-5G
2,3,6-Trifluorbenzoesyre 98%
2,3,6-Trifluorbenzoesyre
Formel:
C₇H₃F₃O₂ Molekylvægt: 176.09 g/mol Kogepunkt: 237 Smeltepunkt: 130…131 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002409 CAS-nummer: 2358-29-4 |