2,3,4-Trifluorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC7281L-100G
PC7281L-250G
PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA
426
DKK
APOSPC7281L-100G
APOSPC7281L-250G
APOSPC7281L-500G
2,3,4-Trifluorbenzoesyre
2,3,4-Trifluorbenzoesyre
Formel:
C₇H₃F₃O₂ Molekylvægt: 176.09 g/mol Kogepunkt: 237 Smeltepunkt: 140…142 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061232 CAS-nummer: 61079-72-9 |