2,3,4-Trifluorbenzensulfonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 447 DKK
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
2,3,4-Trifluorbenzensulfonylchlorid 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂ClF₃O₂S
Kogepunkt: 234…246 °C
Massefylde: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102573
CAS-nummer: 175278-08-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II